Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Verde
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 1000/caja |
| Acabado del cuello | 13-425 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón de polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas |