Descripción
- Moldeados con polioximetileno (POM), una resina de acetal
- No raya el vidrio y puede soportar temperaturas de hasta 150 °C
- Resistente a bases y ácidos débiles
- No resistente a gases halógenos y ácidos concentrados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pinza cónica estándar |
| Material | POM Acetal |
| Para utilizar con (equipo) | Concentrador evaporativo danés Kuderna |
| Color | Amarillo |