Learn More
DWK Life Sciences™ Pinzas de poliacetal Wheaton™
Código de producto. 12458922 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 12458922
Brand: DWK Life Sciences™ 297752
This item is not returnable. View return policy
Las pinzas codificadas por colores sujetan las juntas cónicas estándar de forma segura bajo presión moderada
  • Moldeados con polioximetileno (POM), una resina de acetal
  • No raya el vidrio y puede soportar temperaturas de hasta 150 °C
  • Resistente a bases y ácidos débiles
  • No resistente a gases halógenos y ácidos concentrados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Pinza cónica estándar
Material POM Acetal
Para utilizar con (equipo) Kit de destilación de sulfuro Wheaton
Color Verde oscuro
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.