Learn More
DWK Life Sciences™ Pinzas de poliacetal Wheaton™
Código de producto. 12438922 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color unitSize
12438922 Amarillo paquete de 12
12448922 Azul paquete de 12
12458922 Verde oscuro paquete de 12
3 options
Código de producto. 12438922
Marca: DWK Life Sciences™ 297746
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pinzas codificadas por colores sujetan las juntas cónicas estándar de forma segura bajo presión moderada
  • Moldeados con polioximetileno (POM), una resina de acetal
  • No raya el vidrio y puede soportar temperaturas de hasta 150 °C
  • Resistente a bases y ácidos débiles
  • No resistente a gases halógenos y ácidos concentrados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinza cónica estándar
Material POM Acetal
Para utilizar con (equipo) Concentrador evaporativo danés Kuderna
Color Amarillo