Learn More
DWK Life Sciences Frascos de medios de cultivo no graduados de plástico Wheaton™
Código de producto. 10103472 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño de la unidad:
48 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10103472 125 ml 48 PCS
1 options
Código de producto. 10103472
Marca: DWK Life Sciences 219975
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estéril y versátil
Ideal para mezclar y almacenar medios de cultivo, o para usarse con agua destilada, patrones analíticos y reactivos cuando se usa con un tapón de rosca revestido de polietileno.
  • Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados para facilitar el vertido y la limpieza
  • Con tapones revestidos de polietileno
  • Se suministran con tapones preconectados y envueltos al vacío en bandejas prácticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,08 in
Para utilizar con (aplicación) Para agua destilada, patrones de análisis y reactivos cuando se equipan con un tapón de rosca revestido de polietileno
Material PET
Cantidad 24 cajas
Esterilidad Estéril
Acabado del cuello 33-430
Graduated No
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 99 mm
Altura (imperial) 3,89 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 53 mm