Learn More
DWK Life Sciences Tubos de silicona curada con peróxido para uso general en laboratorio Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0.31 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Grosor (imperial) | 0.09 pulg |
| Grosor (métrico) | 2,3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Bomba perist├íltica |
| Tipo de producto | Tubos |