Learn More
DWK Life Sciences Tubos de silicona curada con peróxido para uso general en laboratorio Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 23/100 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (imperial) | 5 pies |
| Longitud global (métrico) | 150 cm |
| Grosor (imperial) | 0,09 in |
| Grosor (métrico) | 2,3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Bomba perist├íltica |
| Esterilidad | Estériles |
| Incluye | Lastre de vidrio de borosilicato en un extremo y boquilla de suministro de polipropileno en el otro |
| Mostrar más |