Learn More
DWK Life Sciences Tubos de silicona curada con peróxido para uso general en laboratorio Wheaton™
Código de producto. 10118471 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Longitud global (métrico):
150 cm
760 cm
760 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10118471 8 mm 150 cm cada uno
12411531 8 mm 760 cm cada uno
10352392 6 mm 150 cm cada uno
12827913 3 mm 150 cm cada uno
11714269 2 mm 760 cm cada uno
10256862 2 mm 150 cm cada uno
10107624 3 mm 760 cm 1 PCS
12401531 6 mm 760 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10118471 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 374314
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conjunto consta de sección de 1,5 m de tubos de silicona con un grosor de pared de 2,3 mm, un lastre de vidrio de borosilicato y una boquilla de administración de polipropileno.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 31/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Silicona
Longitud global (imperial) 5 pies
Longitud global (métrico) 150 cm
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 2,3 mm
Para utilizar con (aplicación) Bomba perist├íltica
Esterilidad Estériles
Incluye Lastre de vidrio de borosilicato en un extremo y boquilla de suministro de polipropileno en el otro
Tipo de producto Conjunto de tubos