Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca Wheaton™ PBT
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Revestimiento de silicona revestida de PTFE
- Material del tapón: Tereftalato de polibutileno (PBT)
- Tamaño del tapón: 45mm (1,77 in)
- Color del tapón: Rojo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | PBT |
| N.º por caja | 10/caja |
| Tamaño de rosca (métrico) | 40 mm |
| Material de revestimiento | PTFE/silicona |
| Acabado del cuello | 40 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |