Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta con revestimiento de silicona Wheaton™
Código de producto. 12653375 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-425
Color:
Blanco
Negro
N.º por caja:
1000/caja
250 cajas
250/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello Color N.º por caja unitSize
12653375 15-425 Negro 250/caja paquete de 250
12613375 13-425 Negro 250 cajas paquete de 250
12633375 13-425 Negro 1000/caja paquete de 1000
12623375 13-425 Blanco 250/caja paquete de 250
12643375 15-425 Negro 1000/caja paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12653375 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W240850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de rosca con parte superior abierta tienen un revestimiento de silicona con recubrimiento de PTFE que proporciona acceso con una jeringa.
  • Puede soportar la esterilización/esterilización en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 250/caja
Acabado del cuello 15-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de rosca con parte superior abierta
Para utilizar con (equipo) Vial o frasco de vidrio
Revestimiento del tapón PTFE/silicona