Learn More
DWK Life Sciences Frascos cilíndricos de HDPE natural Wheaton™ con tapones de PE espumado
Código de producto. p-3208222 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11571165 30 mL paquete de 72
12442581 60 mL paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11571165 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 221153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La buena resistencia química y la boca estrecha hacen que estos frascos sean ideales para líquidos
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,06 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 78 mm
Tipo de producto Frasco cilíndrico
Altura (imperial) 3,07 in
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 27 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca