Learn More
DWK Life Sciences Frascos cilíndricos de HDPE natural Wheaton™ con tapones de PE espumado
Código de producto. 11571165 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11571165 30 mL paquete de 72
12442581 60 mL paquete de 72
2 options
Código de producto. 11571165
Marca: DWK Life Sciences 221153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La buena resistencia química y la boca estrecha hacen que estos frascos sean ideales para líquidos
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,06 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 78 mm
Tipo de producto Frasco cilíndrico
Altura (imperial) 3,07 in
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 27 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca