Learn More
DWK Life Sciences Frascos de HDPE de boca estrecha Wheaton™
Código de producto. p-44234 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12472581 30 mL paquete de 72
12482581 60 mL paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12472581 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 221163
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El polietileno de alta densidad ayuda a proteger muestras sensibles a la luz y proporciona una buena resistencia química. Los frascos de boca estrecha son ideales para líquidos. Disponible con tapón de rosca de polipropileno blanco premontado y revestimiento de polietileno espumado
  • Polietileno de alta densidad, color blanco
  • El HDPE blanco ayuda a proteger muestras sensibles a la luz
  • Buena resistencia química
  • Boca estrecha ideal para líquidos
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 1,06 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 78 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Altura (imperial) 3,07 in
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 27 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca