Learn More
DWK Life Sciences Frascos de HDPE de boca estrecha Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Polietileno de alta densidad, color blanco
- El HDPE blanco ayuda a proteger muestras sensibles a la luz
- Buena resistencia química
- Boca estrecha ideal para líquidos
- Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 60 ml |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 1,37 in |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 20-410 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Altura (métrico) | 98 mm |
| Mostrar más |