Descripción
Los tapones con la parte superior abierta son ideales para almacenar y contener disolventes volátiles, compuestos sensibles y productos químicos corrosivos
- El revestimiento de polipropileno/silicona/PTFE se ha soldado ultrasónicamente a cada tapón para ayudarle a eliminar la posibilidad de toxicidad
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 50 cajas |
| Material de revestimiento | Polipropileno/silicona |
| Acabado del cuello | 33-430 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |