Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de microtejido Wheaton™
Código de producto. p-156056 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,1 ml
0,2 ml
0,75 ml
Longitud (imperial):
3,46 in
4,33 in
4,52 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,15 in
0,27 in
0,31 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 25
Código de producto. Capacidad Longitud (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) unitSize
11531305 0,1 ml 4,33 in 0,15 in paquete de 2
10449651 0,2 ml 4,52 in 0,27 in paquete de 2
11551305 0,75 ml 3,46 in 0,31 in paquete de 25
3 options
Código de producto. 11531305
Marca: DWK Life Sciences 357844
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en trabajos extremadamente precisos cuando se requiere un trabajo a mano delicado
  • Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles
Trituradores de microtejido Potter-Elvehjem
  • El depósito y la boquilla de vertido facilitan la decantación de micromuestras
  • La unidad se puede esterilizar en autoclave o solo esterilizar para evitar la contaminación cruzada entre muestras
  • Intervalo de holgura de maja: 0,1 – 0,15mm
Trituradora de microtejido con separador de PTFE
  • El separador de PTFE alinea la maja y reduce la aplicación de aerosoles del producto
  • Incluye una maja de vidrio con borde molido y tubo
  • Esterilizable en autoclave
Trituradora de microtejido desechable
  • Desechable para eliminar la contaminación cruzada y útil para muestras radiactivas
  • Área de trituración pequeña que permite una alta recuperación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Capacidad (imperial) 0,003 oz
Capacidad (métrico) 0,1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Trituradora de microtejido desechable
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en trabajos extremadamente precisos cuando se requiere un trabajo a mano delicado
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud (métrico) 110mm
Longitud del tubo (imperial) 2,5 in
Longitud del tubo (métrico) 65mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,15 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 4mm
Capacidad 0,1 ml