Descripción
Se utiliza en trabajos extremadamente precisos cuando se requiere un trabajo a mano delicado
- Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles
Trituradores de microtejido Potter-Elvehjem
- El depósito y la boquilla de vertido facilitan la decantación de micromuestras
- La unidad se puede esterilizar en autoclave o solo esterilizar para evitar la contaminación cruzada entre muestras
- Intervalo de holgura de maja: 0,1 – 0,15mm
- El separador de PTFE alinea la maja y reduce la aplicación de aerosoles del producto
- Incluye una maja de vidrio con borde molido y tubo
- Esterilizable en autoclave
- Desechable para eliminar la contaminación cruzada y útil para muestras radiactivas
- Área de trituración pequeña que permite una alta recuperación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (imperial) | 0,006 oz |
| Capacidad (métrico) | 0.2mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Trituradora de microtejido desechable |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en trabajos extremadamente precisos cuando se requiere un trabajo a mano delicado |
| Longitud (imperial) | 4,52 in |
| Longitud (métrico) | 115mm |
| Longitud del tubo (imperial) | 1,2 in |
| Longitud del tubo (métrico) | 33mm |
| Mostrar más |