Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de microtejido Wheaton™ con tapón, revestimiento de tapón y mano de mortero de PTFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Varilla de mano de mortero fabricada con varilla de acero inoxidable n.º 316 con punta de mano de mortero fabricada con PTFE
- Mortero fabricado con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
- Reemplace el tapón de rosca con parte superior abierta por un tapón de parte superior sólida para el almacenamiento temporal de muestras.
Información de órdenes
El espacio libre entre el mortero y su mano es de 0,05 a 0,15 mm. La muestra se puede almacenar en el mortero utilizando un tapón de rosca fenólica negro con parte superior sólida Wheaton con revestimiento de caucho recubierto de PTFE (n.º 240408).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,016 oz |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Longitud (imperial) | 4,52 in |
| Incluye | Tapón, maja de PTFE, revestimiento de tapón, mortero de vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Longitud (métrico) | 115mm |
| Capacidad | 0,5 ml |