Descripción
- Matraces de vidrio de borosilicato
- Dos brazos laterales de gran tamaño con tapones de rosca
- El propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz
- Graduados
- La clavija de acero inoxidable extraíble inmoviliza el propulsor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las celdas o microportadores
- Los matraces y propulsores esterilizables en autoclave para determinados tamaños también se pueden pedir por separado
- EE. UU. N.º de patente 3,854,704
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 4,5 cm |
| Capacidad (métrico) | 3000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Matraz con propulsor |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Tamaño del tapón | Entre 10 y 44 cm |