Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™
Código de producto. 10488512 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
6 L
Incluye:
Matraz con propulsor
Solo matraces
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10488512
Marca: DWK Life Sciences 356832
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produzca cultivos de alto rendimiento, manteniendo una circulación uniforme mientras mantiene los microportadores en suspensión
  • Matraces de vidrio de borosilicato
  • Dos brazos laterales de gran tamaño con tapones de rosca
  • El propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz
  • Graduados
  • La clavija de acero inoxidable extraíble inmoviliza el propulsor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las celdas o microportadores
  • Los matraces y propulsores esterilizables en autoclave para determinados tamaños también se pueden pedir por separado
  • EE. UU. N.º de patente 3,854,704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Matraz con propulsor
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Tamaño del tapón Entre 10 y 44 cm