Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ y accesorios
Código de producto. 15880130 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Archivador de portaobjetos Shandon
M-T Vial File
Partición
Tarjeta de índice
Cantidad:
35/caja
6/caja
Para utilizar con (equipo):
228778 Caja con bisagras
228780 Caja con bisagras
24 viales de 20 ml
40 viales de 4 ml
54 viales de 8 ml
Caja con bisagras W228790
Caja con bisagras W228792
Viales de 60 × 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 35
paquete de 6
Código de producto. 15880130
Marca: DWK Life Sciences W228790
Para el almacenamiento de muestras compacto y organizado
  • Almacena los viales en una caja de poliestireno transparente
  • Las inserciones y divisiones de espuma proporcionan protección
  • Con tarjeta de indexación alfanumérica para identificación
  • Las tarjetas de indexación y las divisiones también están disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Transparente
Material Plástico
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Cómodos almacenamiento y transporte de viales de muestra
Para utilizar con (equipo) 54 viales de 8 ml
Admite 54 (viales de 2, 4 y 8 ml)
Incluye Inserto de espuma, tarjeta de indexación, partición y caja de poliestireno
N.º de lugares 54
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 6/caja