Descripción
Para el almacenamiento de muestras compacto y organizado
- Almacena los viales en una caja de poliestireno transparente
- Las inserciones y divisiones de espuma proporcionan protección
- Con tarjeta de indexación alfanumérica para identificación
- Las tarjetas de indexación y las divisiones también están disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa abatible |
| Color | Transparente |
| Material | Plástico |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Cómodos almacenamiento y transporte de viales de muestra |
| Para utilizar con (equipo) | 24 viales de 20 ml |
| Admite | 24 (viales de 2, 4 y 20 ml) |
| Incluye | Inserto de espuma, tarjeta de indexación, partición y caja de poliestireno |
| N.º de lugares | 24 |
| Tipo de producto | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Mostrar más |