Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ y accesorios
Código de producto. 10362663 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Archivador de portaobjetos Shandon
M-T Vial File
Partición
Tarjeta de índice
Cantidad:
35/caja
6/caja
Para utilizar con (equipo):
228778 Caja con bisagras
228780 Caja con bisagras
24 viales de 20 ml
40 viales de 4 ml
54 viales de 8 ml
Caja con bisagras W228790
Caja con bisagras W228792
Viales de 60 × 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 35
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Para utilizar con (equipo) unitSize
10362663 Archivador de portaobjetos Shandon 6/caja 40 viales de 4 ml paquete de 6
11718719 M-T Vial File 6/caja Viales de 60 × 2 ml paquete de 6
10556525 Tarjeta de índice 35/caja 228780 Caja con bisagras paquete de 35
10116834 Partición 6/caja 228778 Caja con bisagras paquete de 6
12453761 Tarjeta de índice 35/caja 228778 Caja con bisagras paquete de 35
15880130 Archivador de portaobjetos Shandon 6/caja 54 viales de 8 ml paquete de 6
13429698 Archivador de portaobjetos Shandon 6/caja 24 viales de 20 ml paquete de 6
15343198 Partición 6/caja Caja con bisagras W228792 paquete de 6
15843731 Partición 6/caja Caja con bisagras W228790 paquete de 6
10164613 Partición 6/caja 228780 Caja con bisagras paquete de 6
10 options
Código de producto. 10362663
Marca: DWK Life Sciences 228780
Para el almacenamiento de muestras compacto y organizado
  • Almacena los viales en una caja de poliestireno transparente
  • Las inserciones y divisiones de espuma proporcionan protección
  • Con tarjeta de indexación alfanumérica para identificación
  • Las tarjetas de indexación y las divisiones también están disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Transparente
Material Plástico
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Cómodos almacenamiento y transporte de viales de muestra
Para utilizar con (equipo) 40 viales de 4 ml
Admite 40 (vial de 2 y 4 ml)
Incluye Inserto de espuma, tarjeta de indexación, partición y caja de poliestireno
N.º de lugares 40
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 6/caja