Learn More
DWK Life Sciences Tapón liofilizado Wheaton™: Tapón de liofilización de 2 patas
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Very low adsorption of the preservatives present in aqueous parenteral solutions - Available in 2-Leg, 3-Leg and Igloo styles.
- Demuestra un nivel muy bajo de absorción de humedad
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 1,3cm |
| Diámetro (métrico) | 2cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Liofilización |
| Dureza | 46 durómetros |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Gris |
| Material | Caucho de bromobutilo |
| Tipo de producto | Tapón de liofilización de 2 patas |