Learn More
DWK Life Sciences Tapón de butilo gris para liofilización Wheaton™
Código de producto. 13273539 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Color unitSize
13273539 Gris paquete de 144
1 options
Código de producto. 13273539
Marca: DWK Life Sciences W651450
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, Tipo I según la Farmacopea Estadounidense, ASTM E438
Diámetro interior (métrico) 0,7cm
Diámetro (métrico) 1,3cm
Para utilizar con (aplicación) Liofilización
Dureza 50 durómetros
Tamaño 1,1cm
Color Gris
Material Caucho butílico
Tipo de producto Tapón de liofilización de 2 patas