Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (15 mm)
Código de producto. 12436021 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material N.º por caja unitSize
12436021 Azul Polietileno 1000/caja paquete de 1000
10697333 Azul LDPE 100/caja paquete de 100
12456021 Gris Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12438782 Gris LDPE 100/caja paquete de 100
12476021 Verde Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12448782 Verde LDPE 100/caja paquete de 100
10285702 Natural LDPE 1000/caja paquete de 1000
12416021 Naranja Polietileno 1000/caja paquete de 1000
12418782 Naranja LDPE 100/caja paquete de 100
12476011 Rosa LDPE 1000/caja paquete de 1000
12488772 Rosa LDPE 100/caja paquete de 100
12496021 Morado Polietileno 1000/caja paquete de 1000
11734209 Morado LDPE 100 cajas paquete de 100
10348773 Rojo Polietileno 1000/caja paquete de 1000
10082643 Rojo LDPE 100/caja paquete de 100
10488623 Blanco LDPE 100/caja paquete de 100
12416031 Amarillo Polietileno 1000/caja paquete de 1000
10438063 Amarillo LDPE 100 cajas paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 12436021 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W242404A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Punta de cuentagotas de mayor control de 8mm de LDPE (polietileno de baja densidad)
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
  • Caja de 1000 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polietileno
N.º por caja 1000/caja
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Drop Size 41 μl
Tipo de producto Puntas de cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico