Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones para frascos
- DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (15 mm)
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (15 mm)
Código de producto. 10697333 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
| Código de producto. | Color | Material | N.º por caja | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10697333 | Azul | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 12436021 | Azul | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 12456021 | Gris | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 12438782 | Gris | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 12476021 | Verde | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 12448782 | Verde | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 10285702 | Natural | LDPE | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 12416021 | Naranja | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 12418782 | Naranja | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 12476011 | Rosa | LDPE | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 12488772 | Rosa | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 12496021 | Morado | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 11734209 | Morado | LDPE | 100 cajas | paquete de 100 |
| 10348773 | Rojo | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 10082643 | Rojo | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 10488623 | Blanco | LDPE | 100/caja | paquete de 100 |
| 12416031 | Amarillo | Polietileno | 1000/caja | paquete de 1000 |
| 10438063 | Amarillo | LDPE | 100 cajas | paquete de 100 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 10697333
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 242404
This item is not returnable.
View return policy
Description
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
- Caja de 100 unidades
Specifications
Specifications
| Color | Azul |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 100/caja |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Tipo de producto | Puntas de cuentagotas |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |