Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (13mm)
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
- Caja de 1000 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 1000/caja |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Tipo de producto | Puntas de cuentagotas |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |