Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (13mm)
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
- Caja de 1000 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Material | Polietileno |
| N.º por caja | 1000/caja |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Tipo de producto | Puntas de cuentagotas |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |