Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (13mm)
Código de producto. 12416041 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Material:
LDPE
Polietileno
N.º por caja:
100 cajas
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12416041
Marca: DWK Life Sciences W242413A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
13mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
  • La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
  • El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
  • Caja de 1000 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Material Polietileno
N.º por caja 1000/caja
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Drop Size 41 μl
Tipo de producto Puntas de cuentagotas
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico