Learn More
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (13mm)
13mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Marca: DWK Life Sciences 242415
38.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
- El tamaño medio de gota es 44 μl ±6 μl
- Caja de 100 unidades
Especificaciones
Gris | |
100/caja | |
41 μl | |
Frasco cuentagotas de plástico |
Polietileno | |
ISO 9001 | |
Puntas de cuentagotas |
Título del producto
DWK Life Sciences Puntas de cuentagotas de mayor control de baja densidad Wheaton™ (13mm) > Gris; 100/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido