Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de líquidos de HDPE de 20 ml: Tapones de urea
Código de producto. 12447351 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina de metal/corcho
Polietileno
Cantidad:
1000/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 12447351
Marca: DWK Life Sciences 986722
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una alternativa económica a los viales de centelleo estándar. Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE rígido pero flexible.
Proporcionan una alternativa económica a los viales de centelleo estándar.Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE rígido pero flexible.
  • Con tapones de urea
  • Con revestimiento de lámina metálica/corcho
Información de órdenes
de D.E.x Al:27 x 61 mm con tapón.D.I. de cuello mínimo: 12,3 mm.Envasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales.Envasados con tapones acoplados o con los tapones envasados por separado.Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina de metal/corcho
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (imperial) 1,06 in, 27 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 12,7 mm
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 20 ml
Altura (imperial) 2,4 in
N.º por caja 1000
Tipo de empaquetado Bandeja
Volumen (imperial) 0.67 oz
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca (empaquetado por separado)
Cantidad 1000/caja