Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio con parte superior abierta con revestimiento Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Diámetro: 11mm (0,43 in)
- Material del tapón: Aluminio
- Grosor de PTFE: 0,127mm (0,005 in)
- Disponibles en cinco colores
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona/PTFE |
| Diámetro del tapón (imperial) | 0,43 in |
| Diámetro del tapón (métrico) | 11 mm |
| Color | Natural |
| Material | Aluminio |
| Línea de productos | E-Z Seals |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Tipo de producto | Parte superior abierta |