Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de LDPE natural con boca ancha Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
| Material | LDPE |
| Envase | Comodidad |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |