Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha Wheaton™
Código de producto. p-40114 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Color:
Natural
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. 10738904
Marca: DWK Life Sciences 209625
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,29 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Altura (imperial) 2,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.