Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con boca ancha Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Color:
Natural
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 72
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 1,53 in |
| Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Envase | Comodidad |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 88 mm |
| Mostrar más |