Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 1,25 in |
| Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Comodidad |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |