Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™
Código de producto. 10386992 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10386992 15 ml 20-410 mm paquete de 72
10651233 4 ml 13-425 mm paquete de 72
10692963 8 ml 20-410 mm paquete de 72
10602973 30 ml 20-410 mm paquete de 72
10483902 60 ml 20-410 mm paquete de 72
10493902 125 ml 24-410 mm 72 PCS
10494092 250 ml 24-410 mm paquete de 72
10622973 500 ml 28-410 mm paquete de 48
10662973 1000 ml 38-430 mm paquete de 24
9 options
Código de producto. 10386992
Marca: DWK Life Sciences 209164
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,98 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material Polipropileno
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 56 mm
Altura (imperial) 2,2 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 25mm
Tipo de tapón Tapón de rosca