Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de LDPE natural con boca estrecha Wheaton™
Código de producto. 12475482 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
20-410 mm
24-410 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. 12475482
Marca: DWK Life Sciences 208924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 0,98 in
Incluye Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo
Material LDPE
Envase Comodidad
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 56 mm
Altura (imperial) 2,2 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 25mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.