Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Descripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
- Cuello estrecho
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- Los tapones acoplados permanecen herméticos durante un periodo prolongado de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 60 ml |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 1,53 in |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | 20-410 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Altura (métrico) | 84 mm |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Mostrar más |