Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™
Código de producto. 10403142 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
10403142 1000 ml 38-430 paquete de 24
10001482 4 ml 13-425 paquete de 72
10540083 8 ml 20-410 paquete de 72
10225022 15 ml 20-410 paquete de 72
10560273 30 ml 20-410 paquete de 72
10123012 60 ml 20-410 paquete de 72
10797554 125 mL 24-410 paquete de 72
10163102 250 ml 24-410 paquete de 72
10737754 500 mL 28-410 paquete de 48
9 options
Código de producto. 10403142
Marca: DWK Life Sciences 209130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal primary packaging solution for assays in diagnostic kits, and also chemical and storage purposes. With double-seal closure with cap attached.
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
  • Boca estrecha.
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 3,58 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 38-430
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Altura (métrico) 210 mm
Altura (imperial) 8,2 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca