Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE ámbar con tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
- Boca estrecha.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,4 in |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | 24-410 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Altura (métrico) | 129 mm |
| Altura (imperial) | 5,07 in |
| Mostrar más |