Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE Wheaton™ con puntas de cuentagotas de mayor control y tapones de punta cuentagotas de polipropileno
Código de producto. 11915152 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Color:
Blanco
Natural
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
Código de producto. 11915152
Marca: DWK Life Sciences 211620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La punta de gotero ofrece un mayor control y dispensa gota a gota
Tamaño medio de gota: 44 μl ± 6 μl
  • Tapones de rosca y puntas de polipropileno de grado de radiación envasados por separado
  • Disponible con puntas naturales o blancas, envasadas por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 3 ml
Capacidad (métrico) 3 ml
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,55 in
Incluye Punta cuentagotas controlada ampliada
Material LDPE
Closure Included Sí
Altura (métrico) 49 mm
Altura (imperial) 1,93 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 8-425 mm
Diámetro (métrico) 14 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave