Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Código de producto. 12486181 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
6 mL
7 ml
15 ml
30 ml
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12486181
Marca: DWK Life Sciences W242826
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco hecho de polietileno natural de baja densidad y fabricado conforme a estrictos estándares de control de calidad para garantizar el mejor producto para su aplicación.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material LDPE
Cantidad 100/caja
Closure Included No
Altura (métrico) 70 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 2,75 in
Tamaño del tapón 20-410 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave