Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Color:
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 30 ml |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 1,22 in |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 1000/caja |
| Closure Included | No |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
| Mostrar más |