Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Los tapones o las puntas cuentagotas deben adquirirse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 ml |
| Capacidad (métrico) | 6 mL |
| Capacidad (imperial) | 0,2 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 0,66 in |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 1000/caja |
| Closure Included | No |
| Altura (métrico) | 42 mm |
| Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
| Mostrar más |