Learn More
DWK Life Sciences Frascos con revestimiento de seguridad graduados Wheaton™ Lab 45
Código de producto. 10773544 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10773544 500 mL paquete de 12
12389899 250 mL paquete de 12
12412541 1000 mL paquete de 12
3 options
Código de producto. 10773544
Marca: DWK Life Sciences 219939
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilícelo como frasco de medios o de reactivos
Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
  • Fabricado con vidrio de borosilicato transparente
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco de 45 mm acoplado
  • Anillo de vertido para eliminar las gotas
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapones codificados por colores disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,38 in
Incluye Anillo de sellado interior en forma de cuña y anillo de vertido de polipropileno
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Blanco
Graduated Sí
Altura (métrico) 186 mm
Altura (imperial) 7,32 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 86 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca