Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 sin tapón o anillo de vertido
Código de producto. 12422531 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 12422531
Marca: DWK Life Sciences 219919
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para medios de cultivo WHEATON™ están fabricadas con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de la USP Tipo I y tiene un bajo contenido de álcali para ayudar a prevenir cambios en el pH, y así mantener la pureza de su contenido.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato tipo I de USP, que ayuda a prevenir los cambios de pH
  • Rosca de 45 mm, acabado en boca ancha
  • Graduado con una etiqueta de escritura
  • El borde de vertido especial facilita el vertido
  • Esterilizable en autoclave
  • Los tapones con código de colores se pueden adquirir por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,38 in
Material Vidrio de borosilicato
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Frasco graduado Lab 45
Altura (imperial) 7,08 in
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 86 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca