Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 con tapón acoplado
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 33,8 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 3,97 in |
| Incluye | Anillo de vertido y tapón de rosca |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Color del tapón | Blanco |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |