Learn More
DWK Life Sciences Propulsores Wheaton™ para matraces giratorios Celstir™
Código de producto. 12431421 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces para dispositivos giratorios de 250 ml Celstir™
Matraces para dispositivos giratorios de 3000 ml Celstir™
Matraces para dispositivos giratorios de 50 ml Celstir™
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 1000 ml
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 125 ml
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12431421
Marca: DWK Life Sciences 356896
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Repuesto para brazo lateral doble Celstir y brazo lateral doble con revestimiento Celstir.
  • Este eje de acero inoxidable no separable, para sustituir el eje de vidrio incluido con los matraces Celstir™, se puede adaptar a los matraces Celstir existentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 125 ml
Incluye Tapón superior con revestimientos, varilla de vidrio, soporte para imán, imán y paleta de agitación
Tipo Propulsor